2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR917833-100MG OR917833-250MG
APOSOR917833-100MGEA 108 EUR
APOSOR917833-100MG APOSOR917833-250MG
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,7-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₈H₁₄N₂O
Molecular Weight: 154.21 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12406549
CAS-Nummer: 1158750-89-0