2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917907-25G OR917907-100G
APOSOR917907-25GEA 65.4 EUR
APOSOR917907-25G APOSOR917907-100G
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Formel: C₈H₅Cl₂N
Molecular Weight: 186.038 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02671209
CAS-Nummer: 3218-50-6