5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917946-1G OR917946-250MG
APOSOR917946-1GEA 95.7 EUR
APOSOR917946-1G APOSOR917946-250MG
5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
5-Chloroisoindoline hydrochloride
Formel: C₈H₈ClN·ClH
Molecular Weight: 190,07 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11223562
CAS-Nummer: 912999-79-2