2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR917996-1G
OR917996-250MG
OR917996-5G
OR917996-2G
OR917996-10G
APOSOR917996-1GEA
0
EUR
APOSOR917996-1G
APOSOR917996-250MG
APOSOR917996-5G
APOSOR917996-2G
APOSOR917996-10G
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde
Formel:
C₉H₆N₂O Molecular Weight: 158,157 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15526648 CAS-Nummer: 10273-40-2 |