Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918027-1G OR918027-250MG
APOSOR918027-1GEA 696 EUR
APOSOR918027-1G APOSOR918027-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate
Formel: C₆H₁₂O₄S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16045025
CAS-Nummer: 73017-82-0