N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918055-1G OR918055-250MG
APOSOR918055-1GEA 806 EUR
APOSOR918055-1G APOSOR918055-250MG
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine
Formel: C₁₀H₂₂N₂
Molecular Weight: 170,295 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085578
CAS-Nummer: 64168-09-8