1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Amino-2-methoxyphenyl)ethanone
OR918133-1G
APOSOR918133-1GEA 40.6 EUR
APOSOR918133-1G
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,189 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11848247
CAS-Nummer: 60207-18-3