1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918148-1G OR918148-250MG
APOSOR918148-1GEA 538 EUR
APOSOR918148-1G APOSOR918148-250MG
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,147 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11695061
CAS-Nummer: 104501-02-2