4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(tert-Butyl)-1H-pyrazole
OR918189-1G
APOSOR918189-1GEA 151 EUR
APOSOR918189-1G
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
4-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Molecular Weight: 124,184 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847492
CAS-Nummer: 105285-21-0