1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918208-1G
OR918208-5G
APOSOR918208-1GEA
133
EUR
APOSOR918208-1G
APOSOR918208-5G
1-Methyl-4-nitronaphthalene 95%
1-Methyl-4-nitronaphthalene
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187,195 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00971804 CAS-Nummer: 880-93-3 |