8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 8-Methyl-4-chromanone
OR918210-1G OR918210-250MG
APOSOR918210-1GEA 294 EUR
APOSOR918210-1G APOSOR918210-250MG
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09054820
CAS-Nummer: 49660-56-2