2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918258-25G OR918258-5G
APOSOR918258-25GEA 757 EUR
APOSOR918258-25G APOSOR918258-5G
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Formel: C₁₃H₁₃NO
Molecular Weight: 199,248 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09840884
CAS-Nummer: 861960-34-1