tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: tert-Butyl (4-hydroxybutyl)(methyl)carbamate

OR918265-1G OR918265-5G
APOSOR918265-1GEA 94.4 EUR
APOSOR918265-1G APOSOR918265-5G
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate
Formel: C₁₀H₂₁NO₃
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09953073
CAS-Nummer: 99207-32-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR