2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918309-1G OR918309-250MG
APOSOR918309-1GEA 574 EUR
APOSOR918309-1G APOSOR918309-250MG
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₉NO₂
Molecular Weight: 187.195 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02995894
CAS-Nummer: 101382-54-1