4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918366-10G OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-10GEA 302 EUR
APOSOR918366-10G APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Formel: C₁₀H₁₆N₂
Molecular Weight: 164,247 g/mol
Siedepunkt: 137…138 °C (6 mm Hg)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04114509
CAS-Nummer: 5636-52-2