7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918376-1G OR918376-250MG
APOSOR918376-1GEA 538 EUR
APOSOR918376-1G APOSOR918376-250MG
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₁₀O₃
Molecular Weight: 178,185 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053948
CAS-Nummer: 724791-20-2