2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918414-1G OR918414-250MG
APOSOR918414-1GEA 464 EUR
APOSOR918414-1G APOSOR918414-250MG
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827508
CAS-Nummer: 288089-52-1