3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(Methyl(phenyl)amino)acrylaldehyde
OR918466-1G OR918466-5G
APOSOR918466-1GEA 33.5 EUR
APOSOR918466-1G APOSOR918466-5G
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein
Formel: C₁₀H₁₁NO
Molecular Weight: 161.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00190652
CAS-Nummer: 14189-82-3