Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918478-1G OR918478-5G
APOSOR918478-1GEA 183 EUR
APOSOR918478-1G APOSOR918478-5G
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Molecular Weight: 199,247 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21641342
CAS-Nummer: 1363166-32-8