5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(Diethylamino)furan-2-carbaldehyde
OR918523-1G OR918523-250MG
APOSOR918523-1GEA 148 EUR
APOSOR918523-1G APOSOR918523-250MG
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde
Formel: C₉H₁₃NO₂
Molecular Weight: 167,205 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02614961
CAS-Nummer: 22868-59-3