1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918526-1G OR918526-250MG
APOSOR918526-1GEA 627 EUR
APOSOR918526-1G APOSOR918526-250MG
1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride 95%
1,4-Dioxa-spiro[4.5]dec-8-ylamine hydrochloride
Formel: C₈H₁₅NO₂·ClH
Molecular Weight: 193.671 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD26793861
CAS-Nummer: 155137-22-7