2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 114 EUR
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Formel: C₅H₃ClN₂O₃
Molecular Weight: 174,542 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11847780
CAS-Nummer: 15128-85-5