2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918606-1G
OR918606-250MG
APOSOR918606-1GEA
877
EUR
APOSOR918606-1G
APOSOR918606-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formel:
C₈H₇ClO₃ Molecular Weight: 186,592 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23705594 CAS-Nummer: 116475-68-4 |