5-Iodoisoquinoline ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
DSRM-3716
OR918696-5G
APOSOR918696-5GEA
246
EUR
APOSOR918696-5G
5-Iodoisoquinoline ≥98%
5-Iodoisoquinoline
Formel:
C₉H₆IN Molecular Weight: 255,055 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226893 CAS-Nummer: 58142-99-7 |