3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR918759-1G OR918759-5G
APOSOR918759-1GEA 133 EUR
APOSOR918759-1G APOSOR918759-5G
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150.175 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06658171
CAS-Nummer: 33414-49-2