2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methylthieno[3,2-d]pyrimidin-4(3H)-one
OR918771-1G OR918771-5G
APOSOR918771-1GEA 89.9 EUR
APOSOR918771-1G APOSOR918771-5G
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Formel: C₇H₆N₂OS
Molecular Weight: 166.2 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09863154
CAS-Nummer: 18678-13-2