1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR918813-100MG OR918813-250MG
APOSOR918813-100MGEA 88.6 EUR
APOSOR918813-100MG APOSOR918813-250MG
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride 95+%
1-Oxa-8-azaspiro[4.5]decan-3-one hydrochloride
Formel: C₈H₁₃NO₂·ClH
Molecular Weight: 191,655 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD13193037
CAS-Nummer: 133382-42-0