5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-(Acetoxymethyl)furan-2-carboxylic acid
OR918908-1G
APOSOR918908-1GEA 154 EUR
APOSOR918908-1G
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid 95%
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid
Formel: C₈H₈O₅
Molecular Weight: 184,146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06203132
CAS-Nummer: 90345-66-7