6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR918922-100MG OR918922-250MG
APOSOR918922-100MGEA 34.8 EUR
APOSOR918922-100MG APOSOR918922-250MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₅ClN₂O
Molecular Weight: 180.591 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09749983
CAS-Nummer: 1000341-64-9