2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
OR918947-1G OR918947-250MG
APOSOR918947-1GEA 353 EUR
APOSOR918947-1G APOSOR918947-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine
Formel: C₆H₅ClN₄O
Molecular Weight: 184,583 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00047225
CAS-Nummer: 16017-76-8