2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919016-100MG OR919016-250MG
APOSOR919016-100MGEA 255 EUR
APOSOR919016-100MG APOSOR919016-250MG
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95%
2-Bromo-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198,02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19441933
CAS-Nummer: 1021019-03-3