1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919032-1G OR919032-5G
APOSOR919032-1GEA 219 EUR
APOSOR919032-1G APOSOR919032-5G
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
1-Isopropyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formel: C₈H₁₁NO
Molecular Weight: 137.179 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11695054
CAS-Nummer: 30186-45-9