2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919063-1G OR919063-5G
APOSOR919063-1GEA 328 EUR
APOSOR919063-1G APOSOR919063-5G
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₅N·ClH
Molecular Weight: 185.694 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18252291
CAS-Nummer: 24290-47-9