6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919107-1G OR919107-5G
APOSOR919107-1GEA 183 EUR
APOSOR919107-1G APOSOR919107-5G
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone 95%
6-Hydroxy-2-benzoxazolinone
Formel: C₇H₅NO₃
Molecular Weight: 151.119 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07369767
CAS-Nummer: 78213-03-3