1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919147-1G OR919147-250MG
APOSOR919147-1GEA 75.4 EUR
APOSOR919147-1G APOSOR919147-250MG
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride 96%
1-Methyl-prop-2-ynylamine hydrochloride
Formel: C₄H₇N·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08752577
CAS-Nummer: 42105-26-0