3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Thienyl)-1-propanol
OR919164-1G
OR919164-250MG
APOSOR919164-1GEA
258
EUR
APOSOR919164-1G
APOSOR919164-250MG
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol 95%
3-(Thiophen-3-yl)propan-1-ol
Formel:
C₇H₁₀OS Molecular Weight: 142,219 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09927266 CAS-Nummer: 20905-98-0 |