2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919422-1G OR919422-5G
APOSOR919422-1GEA 201 EUR
APOSOR919422-1G APOSOR919422-5G
2,2-Dimethyloxan-4-ol 96%
2,2-Dimethyloxan-4-ol
Formel: C₇H₁₄O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01549685
CAS-Nummer: 24945-13-9