3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919494-1G OR919494-250MG
APOSOR919494-1GEA 754 EUR
APOSOR919494-1G APOSOR919494-250MG
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine 95%
3,6-Dimethoxy-4-hydroxypyridazine
Formel: C₆H₈N₂O₃
Molecular Weight: 156,139 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD23701100
CAS-Nummer: 1428532-82-4