4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 4-(5-formylpyridin-2-yl)piperazine-1-carboxylate, 2-[4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazin-1-yl]-5-formylpyridine
OR9195-1G
OR9195-100MG
OR9195-250MG
APOSOR9195-1GEA
331
EUR
APOSOR9195-1G
APOSOR9195-100MG
APOSOR9195-250MG
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(5-Formylpyridin-2-yl)piperazine, N1-BOC protected
Formel:
C₁₅H₂₁N₃O₃ Molecular Weight: 291,346 g/mol Schmelzpunkt: 122…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08271923 CAS-Nummer: 479226-10-3 |