(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR919615-250MG OR919615-1G
APOSOR919615-250MGEA 380 EUR
APOSOR919615-250MG APOSOR919615-1G
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
(R)-Methyl 3-cyclopropyl-2-hydroxypropanoate
Formel: C₇H₁₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22690391
CAS-Nummer: 1416444-91-1