Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR919720-1G OR919720-5G
APOSOR919720-1GEA 430 EUR
APOSOR919720-1G APOSOR919720-5G
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate 97%
Ethyl 7-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₉ClN₂O₂
Molecular Weight: 224.644 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22200342
CAS-Nummer: 1296201-68-7