3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919866-1G OR919866-5G
APOSOR919866-1GEA 319 EUR
APOSOR919866-1G APOSOR919866-5G
3-(Methoxymethoxy)aniline 95%
3-(Methoxymethoxy)aniline
Formel: C₈H₁₁NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21195211
CAS-Nummer: 96649-05-7