7,8-Dihydro-5h-pyrano[4,3-c]pyridazin-3-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR919889-1G
OR919889-250MG
APOSOR919889-1GEA
647
EUR
APOSOR919889-1G
APOSOR919889-250MG
7,8-Dihydro-5h-pyrano[4,3-c]pyridazin-3-ol 95%
7,8-Dihydro-5h-pyrano[4,3-c]pyridazin-3-ol
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molecular Weight: 152,151 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD26131634 CAS-Nummer: 1075260-60-4 |