Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl2-(chloromethyl)acrylate
OR919913-1G OR919913-5G
APOSOR919913-1GEA 166 EUR
APOSOR919913-1G APOSOR919913-5G
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate 95%
Methyl 2-(chloromethyl)acrylate
Formel: C₅H₇ClO₂
Molecular Weight: 134.561 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11617809
CAS-Nummer: 922-15-6