3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920300-1G OR920300-5G
APOSOR920300-1GEA 168 EUR
APOSOR920300-1G APOSOR920300-5G
3-Sec-butoxybenzaldehyde 95%
3-Sec-butoxybenzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄O₂
Molecular Weight: 178,228 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08691916
CAS-Nummer: 915924-09-3