4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920479-1G OR920479-250MG
APOSOR920479-1GEA 43.5 EUR
APOSOR920479-1G APOSOR920479-250MG
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4,5-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂Cl₂O₂S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07366674
CAS-Nummer: 31166-29-7