5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920667-1G OR920667-250MG
APOSOR920667-1GEA 308 EUR
APOSOR920667-1G APOSOR920667-250MG
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one 95%
5,6-Dichloro-2-methylpyridazin-3(2H)-one
Formel: C₅H₄Cl₂N₂O
Molecular Weight: 179,004 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD19443343
CAS-Nummer: 6794-35-0