5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920735-1G
OR920735-250MG
APOSOR920735-1GEA
864
EUR
APOSOR920735-1G
APOSOR920735-250MG
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-2,3-dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₃ Molecular Weight: 192,211 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07778334 CAS-Nummer: 116854-10-5 |