((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR920740-1G
OR920740-250MG
APOSOR920740-1GEA
696
EUR
APOSOR920740-1G
APOSOR920740-250MG
((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene 95%
((Cyclopent-3-en-1-yloxy)methyl)benzene
Formel:
C₁₂H₁₄O Molecular Weight: 174.239 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20483839 CAS-Nummer: 37005-79-1 |