4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR920787-1G
APOSOR920787-1GEA 426 EUR
APOSOR920787-1G
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
4-Oxa-7-azaspiro[2.5]octane hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO·ClH
Molecular Weight: 149,619 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21606609
CAS-Nummer: 1427195-23-0